Documentos Principais
PHR1800
Supelco
Metamizol sódico
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Metamizol, 1-Fenil-2,3-dimetil-5-pirazolona-4-metilaminometanossulfonato sódico, Analgina, Dipirona, Metampirona, Metanossulfonato de noraminopirina, Metanossulfonato sódico de 4-metilamino-1,5-dimetil-2-fenil-3-pirazolona, Metanossulfonato sódico de metilaminoantipirina, Metilmelubrina, Sulpirina, Ácido (antipirinilmetilamino)metanossulfônico, Ácido [(2,3-di-hidro-1,5-dimetil-3-oxo-2-fenil-1H-pirazol-4-il)metilamino]metanossulfônico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H16N3O4S · Na · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
351.35
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. M0600900
família API
metamizole
Formulário
solid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CN(C)c1[c]([n]([n](c1C)C)c2ccccc2)=O.O
InChI
1S/C13H17N3O4S.Na.H2O/c1-10-12(14(2)9-21(18,19)20)13(17)16(15(10)3)11-7-5-4-6-8-11;;/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19,20);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
UNZIDPIPYUMVPA-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Padrões farmacêuticos secundários para aplicação em controle de qualidade oferecem uma alternativa conveniente e econômica ao preparo de padrões de trabalho internos para laboratórios e fabricantes farmacêuticos
Aplicação
Esses padrões secundários são qualificados como materiais de referência certificados. Eles são adequados para uso em diversas aplicações analíticas, incluindo não exclusivamente testes de liberação de produtos farmacêuticos, desenvolvimento de métodos farmacêuticos para análises qualitativas e quantitativas, testes de controle de qualidade de alimentos e bebidas, além de outras demandas de calibração.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O metamizol (dipirona) é um potente analgésico e antipirético.
O metamizol (dipirona) é um potente analgésico e antipirético. O metamizol inibe a síntese de prostaglandina no sistema nervoso central e periférico. O metamizol pode atuar como pró-fármaco. Ele é rapidamente hidrolisado em N-metil-4-aminoantipirina (MAA) e 4-aminoantipirina (AA), que inibe a atividade da ciclo-oxigenase e pode ser adicionalmente acilada com ácido araquidônico, formando compostos que se ligam aos receptores centrais e periféricos de canabinoides (CB1 e CB2) e receptores de TRPV1. Acredita-se que esses metabólitos desempenhem um papel importante na atividade do metamizol. O metamizol foi retirado do uso clínico em vários países devido ao efeito colateral de agranulocitose em alguns pacientes.
Nota de análise
Esses padrões secundários são atribuíveis a diversos padrões primários da USP, EP e BP, quando disponíveis.
Outras notas
Este Material de referência certificado (CRM) é produzido e certificado de acordo com a ISO 17034 e a ISO/IEC 17025. Todas as informações sobre o uso deste CRM podem ser encontradas no certificado de análise.
Nota de rodapé
Para ver um exemplo de certificado de análise desse material, insira LRAC2806 no espaço de Documentos abaixo. Este é apenas um exemplo de certificado e pode não corresponder ao lote que você receberá.
Produtos recomendados
Encontre um material de referência digital para este produto na nossa plataforma on-line ChemisTwin® para NMR. Você pode usar esse equivalente digital no ChemisTwin® para confirmação da identidade da amostra e quantificação do composto (com padrão externo digital). Um espectro de NMR dessa substância pode ser visualizado e você pode fazer uma comparação on-line com sua amostra com apenas alguns cliques do mouse. Saiba mais aqui e inicie sua avaliação gratuita.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
4-Aminoantipirina analytical standard
Supelco
43827
4-Aminoantipirina
Methocarbamol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1395
Methocarbamol
Cefquinome sulfate VETRANAL®, analytical standard
Supelco
32472
Cefquinome sulfate
Ivermectin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1380
Ivermectin
Acetaminofeno Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1005
Acetaminofeno
Vitamina B12 pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Supelco
PHR1234
Vitamina B12