D8015
4-Dimethylaminoantipyrine
reactive nitrogen species scavenger
Sinônimo(s):
4-Dimethylamino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Aminopyrine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
pf
107-109 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C1=C(C)N(C)N(c2ccccc2)C1=O
InChI
1S/C13H17N3O/c1-10-12(14(2)3)13(17)16(15(10)4)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1-4H3
chave InChI
RMMXTBMQSGEXHJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?