S2679
Salicilato de sódio
98.0-102.0% anhydrous basis, meets USP testing specifications
Sinônimo(s):
2-Hidroxibenzoato de sódio, Ácido 2-hidroxibenzoico, Ácido salicílico
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP reference standard
USP/NF
meets USP testing specifications
Nível de qualidade
Ensaio
98.0-102.0% anhydrous basis
Formulário
crystalline
Impurezas
≤0.2% Organic impurities (USP)
<0.5% water (Karl Fischer)
cor
white
faixa de pH útil
6.85 (26.3 °C)
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
water: 575.7 g/L at 25 °C (77 °F)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- Indophenol Blue Colorimetric Method to Determine Grain Protein Content of Cereal Plants.: Sodium salicylate is utilized in a colorimetric method to measure protein content in grains, underlining its importance in agricultural sciences and food quality assessment (Huang C et al., 2024).
- Correlation Analysis Between Echinocytosis Stages and Blood Viscosity During Oxygenator Perfusion: An In Vitro Study.: Research employing sodium salicylate to investigate its effects on blood cell morphology and viscosity during medical perfusion processes, crucial for improving clinical outcomes in treatments involving blood handling (Okahara S et al., 2024).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?