Documentos Principais
R0901
Sigma-Aldrich
RNAlater®
Stabilize and protect RNA with immediate RNase inactivation
Sinônimo(s):
RNA preservation solution, RNA protection solution, RNA protector, RNA stabilizer, RNA storage solution, RNA transportation solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.52
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H]([C@H](O)C)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N)N)CC(=O)N)C)CC(C)C)C
InChI
1S/C37H67N15O13/c1-16(2)14-23(50-28(57)17(3)46-33(62)24(15-25(39)54)51-30(59)20(38)8-6-12-44-36(40)41)32(61)47-18(4)29(58)52-27(19(5)53)34(63)48-21(10-11-26(55)56)31(60)49-22(35(64)65)9-7-13-45-37(42)43/h16-24,27,53H,6-15,38H2,1-5H3,(H2,39,54)(H,46,62)(H,
chave InChI
DUCQRBNNHJNRMP-KDDVYCELSA-N
Descrição geral
O RNAlater é compatível com a maioria dos métodos de isolamento de RNA, inclusive o TRI Reagent e os kits de isolamento de RNA total e de isolamento de mRNA de mamíferos GenElute.
O RNAlater é um reagente aquoso, não tóxico, de armazenamento de tecidos, que permeia rapidamente o tecido para estabilizar e proteger o RNA celular in situ em amostras não congeladas. Pedaços de tecido são coletados e submersos imediatamente em RNAlater para armazenamento, sem prejudicar a qualidade ou a quantidade de RNA. O RNAlater elimina a necessidade de processar amostras de tecido imediatamente ou congelar amostras em nitrogênio líquido para processamento posterior. O RNAlater preserva o RNA em tecidos por até 1 dia a 37 °C, 1 semana a 25 °C e 1 mês a 4 °C. Tecidos também podem ser armazenados a -20 °C por períodos prolongados.
O RNAlater foi extensamente testado em vários tecidos de espécies de vertebrados, incluindo de cérebro, coração, rins, baço, fígado, testículos, músculo esquelético, gordura, pulmão e timo. O RNAlater também é eficaz com E. coli, Drosophila, células de culturas de tecidos, leucócitos e algumas plantas.
O RNAlater pode ser usado com várias aplicações a jusante (downstream) inclusive isolamento de mRNA e RNA total, histologia e imunocitoquímica e é compatível com os kits de isolamento da Sigma′.
Aplicação
O RNAlater® foi usado para sintetizar sondas de RNA antissense. Ele pode ser usado com várias aplicações a jusante (downstream), inclusive isolamento de mRNA e RNA total, histologia e imunocitoquímica e é compatível com os kits de isolamento GenElute da Sigma.
Características e benefícios
  • Não há comprometimento da qualidade do RNA após o isolamento de mRNA ou RNA total
  • Permeia tecidos rapidamente para estabilizar e proteger o RNA celular
  • Solução não tóxica aquosa permite o processamento de tecido a jusante (downstream)
  • Estabiliza amostras em temperatura ambiente
Outras notas
O RNAlater® é um reagente aquoso, não tóxico de armazenamento de tecidos e células, que estabiliza e protege o RNA celular em amostras de tecidos e células intactas, descongeladas. O RNAlater elimina a necessidade de processar amostras imediatamente ou congelar amostras em nitrogênio líquido para processamento posterior.
Princípio
O RNAlater é fácil de usar. Basta cortar as amostras de tecido a serem armazenadas de modo a terem menos de 0,5 cm em pelo menos uma dimensão e submerja-as em 5 volumes de RNAlater. Órgão pequenos, como rins, fígado e baço de ratos, podem ser armazenados inteiros em RNAlater. Quando estiver pronto para isolar o RNA, remova o tecido do RNAlater e processe como se tivesse acabado de coletar. Para armazenar células, ressuspenda as células em peletizadas em uma pequena quantidade de PBS antes de adicionar 5-10 volumes de RNAlater. Antes de preparar o RNA, peletize as células e descarte o sobrenadante.
Informações legais
Licenciado para distribuição pela Ambion, Inc., The RNA Company.
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
RNAlater is a registered trademark of Ambion, Inc.
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The Wnt pathway regulator DKK1 is preferentially expressed in hormone-resistant breast tumours and in some common cancer types.
Forget MA
British Journal of Cancer, 96(4), 646-653 (2007)
Tina Jorsal et al.
Diabetologia, 61(2), 284-294 (2017-09-29)
Enteroendocrine K and L cells are pivotal in regulating appetite and glucose homeostasis. Knowledge of their distribution in humans is sparse and it is unknown whether alterations occur in type 2 diabetes. We aimed to evaluate the distribution of enteroendocrine
Jaret P Bilewitch et al.
BMC evolutionary biology, 11, 228-228 (2011-08-02)
The mitochondrial genome of the Octocorallia has several characteristics atypical for metazoans, including a novel gene suggested to function in DNA repair. This mtMutS gene is favored for octocoral molecular systematics, due to its high information content. Several hypotheses concerning
Bruno Arcà et al.
Scientific reports, 9(1), 2955-2955 (2019-03-01)
During blood feeding haematophagous arthropods inject into their hosts a cocktail of salivary proteins whose main role is to counteract host haemostasis, inflammation and immunity. However, animal body fluids are known to also carry miRNAs. To get insights into saliva
Vitellogenin gene expression in the intertidal blenny Lipophrys pholis: a new sentinel species for estrogenic chemical pollution monitoring in the European Atlantic coast?
Ferreira F
Comparative Biochemistry and Physiology. Toxicology & Pharmacology : CBP, 149(1), 58-64 (2009)