PHR3238
Salicilato de sódio
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
2-Hidroxibenzoato de sódio, Ácido 2-hidroxibenzoico, Ácido salicílico
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1614636
família API
sodium salicylate
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)