Documentos Principais
289132
Sigma-Aldrich
Ureia-peróxido de hidrogênio
97%
Sinônimo(s):
Aduto de peróxido de hidrogênio-ureia, Per. de carbamida, Percarbamida, Peróxido de carbamida, Ureia-peróxido de hidrogênio
About This Item
Fórmula linear:
CO(NH2)2 · H2O2
Número CAS:
Peso molecular:
94.07
Beilstein:
3680414
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
23.3 mmHg ( 30 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
90-93 °C (lit.)
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OO.NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O.H2O2/c2-1(3)4;1-2/h(H4,2,3,4);1-2H
chave InChI
AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A ureia-peróxido de hidrogênio (UHP) é um agente oxidante composto de ureia e peróxido de hidrogênio. Na presença de anidridos carboxílicos, o UHP é empregado em uma variedade de conversões oxidativas em solventes orgânicos anidros. O UHP é usado como uma fonte de peróxido de hidrogênio na reação de oxidação.
Aplicação
A ureia-peróxido de hidrogênio pode ser usada como agente oxidante:
  • Na conversão de sulfetos em sulfóxidos ou sulfonas em condições sem solventes.
  • Na conversão de heterociclos de nitrogênio em seus N-oxidos correspondentes.
  • Na epoxidação de vários alcenos em combinação com vários anidridos carboxílicos e hidrogenofosfato dissódico em solventes orgânicos anidros.
  • Na reação de oxidação Baeyer–Villiger, na qual aldeídos e cetonas sofrem oxidação para produzir ésteres e lactonas usando vários ácidos peroxicarboxílicos.
Características e benefícios
O UHP é:
  • Barato.
  • Estável.
  • Reagente de fácil manuseio.
Pictogramas
Flame over circleCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthetic Communications, 37, 87-87 (2007)
Synthesis, 3153-3153 (2006)
Jiaolong Qin et al.
Journal of hazardous materials, 396, 122762-122762 (2020-05-04)
Reducing the emissions of soil fumigants such as 1,3-dichloropropene (1,3-D) is essential to protecting air quality. Although biochar is useful in reducing such emissions, biochar-adsorbed fumigants may desorb and cause secondary air pollution. This study investigated the degradation of 1,3-D
The Urea?Hydrogen Peroxide Complex:? Solid-State Oxidative Protocols for Hydroxylated Aldehydes and Ketones (Dakin Reaction), Nitriles, Sulfides, and Nitrogen Heterocycles
Rajender SV, et al.
Organic Letters, 1(2), 189?192-189?192 (1999)
Gianluca Soldaini et al.
Organic letters, 9(3), 473-476 (2007-01-26)
[reaction: see text] The first successful catalytic oxidation procedure for the chemoselective conversion of imines to nitrones is reported. The reaction is general, high yielding, and user and environmentally friendly, and furnishes a solution to the yet unanswered issue of