Documentos Principais
1.08600
SAFC
Peróxido de hidrogênio
35%
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Peróxido de hidrogênio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H2O2
Número CAS:
Peso molecular:
34.01
Beilstein:
3587191
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352304
pressão de vapor
20 hPa ( 20 °C)
23.3 mmHg ( 30 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
concentração
35%
pH
2-4 (20 °C in H2O)
p.e.
110 °C/1013 hPa
pf
-24 °C
densidade
1.13 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
pharma/biopharma processes
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
chave InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Oferecemos diversas matérias-primas essenciais de alta qualidade, além da documentação e do conhecimento especializado para ajudar nossos clientes a atender aos rigorosos requisitos regulamentares. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade resiste a rigorosos procedimentos de controle de qualidade.
Aplicação
O peróxido de hidrogênio mostra efeitos antimicrobianos potentes e de amplo espectro e pode ser usado em processos farmacêuticos.
Informações legais
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1