Documentos Principais
1.08556
Supelco
Hydrogen peroxide solution
35%, EMPLURA®
Sinônimo(s):
Hydrogen peroxide solution, Perhydrol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H2O2
Número CAS:
Peso molecular:
34.01
Beilstein:
3587191
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352304
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Peróxido de hidrogênio, EMPLURA®
pressão de vapor
20 hPa ( 20 °C)
23.3 mmHg ( 30 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
EMPLURA®
Formulário
liquid
potência
1193-1270 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
concentração
≥35.0% (manganometric)
Impurezas
≤0.005% Chloride (Cl)
pH
2-4 (20 °C in H2O)
p.e.
110 °C/1013 hPa
pf
-24 °C
densidade
1.13 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
chave InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • An In Vitro Study on the Effects of Hydrogen Peroxide-Based Bleaching Agents on Enamel: This study used Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) with Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) to evaluate the impact of hydrogen peroxide-based bleaching agents on enamel, emphasizing the structural changes induced by 35% hydrogen peroxide (Ps S et al., 2024).
Nota de análise
Assay (manganometric): ≥ 35.0 %
Free acid (as sulfuric acid): ≤ 0.2
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1