Documentos Principais
1.08597
SAFC
Peróxido de hidrogênio
30%, stabilized, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Peróxido de hidrogênio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H2O2
Número CAS:
Peso molecular:
34.01
Beilstein:
3587191
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352304
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
pressão de vapor
18 hPa ( 20 °C)
23.3 mmHg ( 30 °C)
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
liquid
concentração
30%
pH
2-4 (20 °C in H2O)
p.e.
107 °C/1013 hPa
pf
-26 °C
densidade
1.11 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
chave InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O peróxido de hidrogênio é comumente usado como conservante em formulações farmacêuticas devido aos seus efeitos antimicrobianos potentes e de amplo espectro. Também pode ser usado em desinfetantes e em aplicações de esterilização.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
not combustible
Ponto de fulgor (°C)
not combustible
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Christoph Plieth
ACS omega, 4(2), 3268-3279 (2019-08-29)
The peroxidation of luminol yields bright luminescence when the reaction is catalyzed by heme proteins. However, an excess of peroxide leads to less light and altered luminescence kinetics, an effect commonly referred to as "suicide inactivation". The aim of this
Christoph Plieth
ACS omega, 3(9), 12295-12303 (2019-08-29)
Iron porphyrin catalysts of the luminol reaction (horseradish peroxidase, hemoglobin, cytochrome c, and hemin) interact with diverse reducing compounds. Here, it is demonstrated how the chemiluminescence yield is modulated by such interactions. The compounds accepted as substrates protect the catalyst