1.37044
Ethanolamine
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Ethanolamine, 2-Aminoethanol, Monoethanolamine
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.5 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Ensaio
98.0-100.5% (acidimetric)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
410 °C
Lim. expl.
3.4-27 % (v/v)
pH
12.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Viscosidade cinemática
20 cSt(23 °C)
p.e.
171 °C/1013 hPa
pf
10.5 °C
temperatura de transição
flash point 92.5 °C
densidade
1.02 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
chave InChI
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Due to its low microbial and endotoxin limits, Ethanolamine Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup