Documentos Principais
1.07478
SAFC
1,2-Propanodiol
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
1,2-Propanodiol
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
76.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
200-338-0
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.11 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
371 °C
Lim. expl.
2.4-17.4 % (v/v)
índice de refração
n20/D 1.43
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
188 °C/1013 hPa
pf
-59 °C
temperatura de transição
flash point 99 °C
densidade
1.04 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CO)C
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
chave InChI
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O propilenoglicol é usado como solvente em várias formulações líquidas.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Ethanolamine EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, NF
SAFC
1.37044
Ethanolamine
Propylene glycol British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP868
Propylene glycol
Ácido benzoico powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, E 210
SAFC
1.00130
Ácido benzoico
Glicerol tested according to Ph. Eur., anhydrous
Sigma-Aldrich
49779
Glicerol
Propylene glycol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1051
Propylene glycol