1.00130
Ácido benzoico
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, E 210
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Ácido benzoico, Ácido fenilfórmico, ácido benzeno carboxílico
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.001 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Ensaio
99.5-100.5% substance (anhydrous) basis (acidimetric)
forma
powder
solid
temperatura de autoignição
570 °C
qualidade
E 210
técnica(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
2.5-3.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
pb
249 °C/1013 hPa
pf
121-123 °C
temperatura de transição
flash point 121 °C
solubilidade
water: 2.9 g/L at 25 °C
densidade
1.321 g/cm3 at 20 °C
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.02%
traços de cátion
As: ≤1 ppm
Cd: ≤10 ppm
Cr: ≤2.5 ppm
Cu: ≤10 ppm
Hg: ≤1 ppm
Mn: ≤25 ppm
Ni: ≤2 ppm
Pb: ≤2 ppm
Zn: ≤10 ppm
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
chave InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1