Documentos Principais
1.01806
SAFC
Benzoato de benzila
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Benzoato de benzila
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
212.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
204-402-9
Agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 25 °C)
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
480 °C
p.e.
324 °C/1013 hPa
pf
21 °C
temperatura de transição
flash point 158 °C
densidade
1.12 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O(Cc2ccccc2)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
chave InChI
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
Benzoato de benzila é o éster do ácido benzoico e do álcool benzílico. Devido às suas características antimicrobianas, ele é tipicamente usado como conservante em formulações farmacêuticas e cosméticos. Ele também é usado como solvente em preparados cosméticos.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
O produto não se destina ao uso como biocida sob as normas biocidas globais, incluindo, entre outros, Lei Federal de Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas da EPA dos EUA′, Regulamento Europeu de Produtos Biocidas, Agência Reguladora de Gestão de Pragas do Canadá’, Regulamento de Produtos Biocidas da Turquia’, Lei de Gestão de Segurança de Produtos Químicos e Biocidas do Consumidor da Coreia’ (K-BPR) e outros.
produto relacionado
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
298.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
148 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Etanol absolute, EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.00986
Etanol