Documentos Principais
1.00987
SAFC
Álcool benzílico
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Benzeno-metanol
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
108.14
Beilstein:
878307
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
202-859-9
Agency
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
0.07 hPa ( 20 °C)
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Ensaio
98.0-100.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
435 °C (DIN 51794)
817 °F
índice de refração
n20/D 1.539 (lit.)
p.e.
203-205 °C (lit.)
pf
−16-−13 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 101 °C (DIN 51758)
densidade
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
chave InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O álcool benzílico é tipicamente usado como conservante em formulações líquidas e é ativo contra bactérias, leveduras e bolores. Ele também pode ser usado como solvente para fármacos pouco solúveis.
Álcool benzílico Emprove® Expert é um extraordinário produto puro, com limites de especificação de impurezas até mesmo abaixo dos requisitos vigentes das farmacopeias designadas. Portanto, este produto é especialmente adequado para aplicações de alto risco ou qualquer outra finalidade que requeira qualidade superior.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
101 °C - DIN 51758
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4