Key Documents
1.06290
SAFC
Benzoato de sódio
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, NF, JP, FCC, E 211
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Benzoato de sódio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5NaO2
Número CAS:
Peso molecular:
144.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número E:
E211
Número do índice EC:
208-534-8
Agency
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
conformidade reg.
FCC
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
forma
solid
temperatura de autoignição
>500 °C
pH
8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
436 °C
densidade
1.50 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-25°C
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
chave InChI
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O benzoato de sódio é comumente usado como conservante em formulações farmacêuticas e cosméticos. Ele também é usado como aditivo para a preservação de alimentos.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Potassium Sorbate analytical standard
Supelco
47848
Potassium Sorbate
Ácido bórico crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
SAFC
1.00160
Ácido bórico
Ácido cítrico anhydrous fine-granular, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 330
SAFC
1.00247
Ácido cítrico