18106
Sodium benzoate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E211, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), powder
Sinônimo(s):
BENZOTRON, Benzoic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
puriss.
Nível de qualidade
Ensaio
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
Formulário
powder
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E211
Impurezas
acidity or alkalinity, complies
oxidizable impurities, complies
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.03% halogenated compounds (as Cl)
perda
≤1% loss on drying, 105 °C
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 556 g/L
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
As: ≤2 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
adequação
complies for appearance of solution
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
chave InChI
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- 2-Phenoxyethyl benzoate via phase-transfercatalyzed esterification with 2-phenoxyethyl bromide.
- Ynones by Pd free coupling reactionwith terminal alkynes in the presence of cyanuric chloride and magnesiumchloride.
- 3-Methyl-4-arylmethylene-isoxazol-5(4H)-onesby reacting ethyl acetoacetate, hydroxylamine hydrochloride, and aromaticaldehydes.
- 4-Pyrazolylmethylene-3-phenylisoxazol-5(4H)-onesvia three-component cyclocondensation of pyrazole-4-carbaxaldehyde withβ-ketoesters and hydroxylamine hydrochloride.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?