85520
Potassium sorbate
purum p.a., ≥99.0% (NT)
Sinônimo(s):
Potassium 2,4-hexadienoate, Sorbic acid potassium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (NT)
Formulário
beads
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Na: ≤3000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[K+].C\C=C\C=C\C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
chave InChI
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Descrição geral
Aplicação
- Potassium sorbate reduces production of ethanol and 2 esters in corn silage: This study explores the effects of potassium sorbate on ethanol production and volatile organic compounds in corn silage, which can influence the nutritional quality and safety of the feed (SD Hafner, RB Franco, L Kung Jr, CA Rotz, 2014 - Elsevier).
- Copper corrosion mitigation by binary inhibitor compositions of potassium sorbate and benzotriazole: Research into how potassium sorbate can be used in combination with benzotriazole to mitigate copper corrosion, which has implications in material preservation and engineering (D Gelman, D Starosvetsky, Y Ein-Eli, 2014 - Elsevier).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Tosh SM, et al.