Merck
1.06585
SAFC
Hidrogenofosfato dissódico
anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, USP, E 339
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Fosfato de sódio, Fosfato sec-sódico, Fosfato dissódico, Hidrogenofosfato de sódio, Hidrogenofosfato dissódico
About This Item
Fórmula linear:
Na2HPO4
Número CAS:
Peso molecular:
141.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número E:
E339
Número do índice EC:
231-448-7
Agency
BP
JPE
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
forma
solid
pH
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
pf
250 °C (decomposition)
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponda às suas necessidades e às exigências regulatórias pode ser um desafio complicado. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O hidrogenofosfato dissódico anidro é tipicamente usado como um componente do sistema de tampão fosfato para as etapas de cromatografia a jusante (downstream) de biomoléculas ou para a formulação líquida final.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Cloreto de potássio EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 508
SAFC
1.04935
Cloreto de potássio
Fosfato de sódio EMPROVE® ESSENTIAL, DAC, USP
SAFC
1.06574
Fosfato de sódio
Fosfato de sódio buffer substance for chromatography LiChropur™
Supelco
1.19753
Fosfato de sódio
Cloreto de potássio EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
SAFC
1.37009
Cloreto de potássio
Fosfato de potássio crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JPC, NF
SAFC
1.37039
Fosfato de potássio
Ácido cítrico crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, USP, FCC, E 330
SAFC
1.00242
Ácido cítrico