1.06566
Fosfato de sódio
anhydrous 99.99 Suprapur®
Sinônimo(s):
Fosfato sec-sódico, Fosfato dissódico, Hidrogenofosfato de sódio, Hidrogenofosfato dissódico
About This Item
Produtos recomendados
grau
for inorganic trace analysis
Nível de qualidade
Ensaio
99.99%
Formulário
solid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
pf
250 °C (decomposition)
solubilidade
77 g/L
densidade volumétrica
880 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Absorbance (at 260 nm; 10 %; 2 cm; water): ≤ 0.010
Chloride (Cl): ≤ 5 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 30 ppm
Total nitrogen (N): ≤ 10 ppm
As (Arsenic): ≤ 0.1 ppm
Ba (Barium): ≤ 10.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.50 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.010 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.050 ppm
Cs (Cesium): ≤ 5 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
Hg (Mercury): ≤ 0.05 ppm
K (Potassium): ≤ 2.0 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.010 ppm
Li (Lithium): ≤ 1.0 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.10 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.010 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.050 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.010 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 5.0 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.50 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.01 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.050 ppm
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1