5.43840
Sodium dihydrogen phosphate anhydrous
for HPLC LiChropur™
Sinônimo(s):
Sodium dihydrogen phosphate anhydrous, Sodium biphosphate
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
pH
4.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubilidade
850 g/L
densidade volumétrica
940 kg/m3
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- For the mobile phase in RP-HPLC for the simultaneous determination of pyridoxine hydrochloride and meclizine hydrochloride in pharmaceutical formulations.
- In the heparin hydrolysis.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1