Documentos Principais
1.04873
Supelco
Fosfato de potássio monobásico
for analysis EMSURE® ISO
Sinônimo(s):
Fosfato de potássio, Ortofosfato monopotássico, bifosfato de potássio, fosfato de potássio monobásico, Di-hidrogenofosfato de potássio, Fosfato de potássio prim., Fosfato monopotássico
About This Item
Fórmula linear:
KH2PO4
Número CAS:
Peso molecular:
136.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-913-4
NACRES:
NA.21
Agency
reag. ISO
suitable for SM 5210
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.5% dry basis (alkalimetric)
99.5-100.5% (alkalimetric)
Formulário
solid
potência
>4640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
perda
≤0.2% loss on drying, 110 °C
≤0.2% loss on drying, 130 °C
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
pf
252.6 °C (lit.)
solubilidade
208 g/L
densidade
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
densidade volumétrica
1200 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
traços de cátion
As: ≤0.0002%
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.0010%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0010%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
  • Nanoemulsões estabilizadas por β-lactoglobulina-- Formulação e fatores de processo que afetam o tamanho das gotas e a estabilidade da nanoemulsão.: Esta pesquisa explora os mecanismos de estabilização da β-lactoglobulina em nanoemulsões, com implicações para as ciências farmacêuticas e alimentares, potencialmente utilizando substâncias como fosfato de potássio monobásico para estabilidade e controle de pH (Ali et al., 2016).
  • Determinação cromatográfica líquida em fase reversa de resíduos de sulfatiazol em mel.: Discute um método de detecção de sulfatiazol em mel utilizando cromatografia líquida de fase reversa, destacando a importância de técnicas analíticas que poderiam envolver reagentes como fosfato de potássio monobásico para preparação e análise de amostras (Barry e MacEachern, 1983).
Nota de análise
Teor (alcalimétrico, calculado em substância seca): 99,5%-100,5%
Teor (alcalimétrico; substância seca): ≥ 99,5%
valor de pH (5 %; água): 4,2-4,5
Cloreto (Cl): ≤ 0,0005%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,003%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,001%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0010%
As (arsênico): ≤ 0,0002%
Cu (cobre): ≤ 0,0003%
Fe (ferro): ≤ 0,0010%
Na (sódio): ≤ 0,02%
Pb (chumbo): ≤ 0,001%
Substância redutoras: passa no teste
Perda na secagem (110 °C): ≤ 0,2%
Perda na secagem (130 °C): ≤ 0,2%
Corresponde à ISO
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Apixaban is sold under the tradename Eliquis and at present no pharmacopeial monographs are available for Axpixaban using either an assay and/or organic impurity profiling method. A newly developed and validated HPLC-UV method using a column with C18 solid core particles is demonstrated.
Following the new USP monograph for Famciclovir Tablets, Purospher™ STAR RP-8 endcapped HPLC columns can be used to monitor organic impurities in Famciclovir tablet formulations. Famciclovir is an antiviral drug indicated for the treatment of herpes zoster, herpes simplex virus 2 (genital herpes), herpes labialis (cold sores), etc.
Protocolos
This paper illustrates the setting up of a Lopinavir assay following European pharmacopoeia guidelines (10.2), and using a shorter column packed with smaller particles. The described assay saves valuable time and improves separation efficiency, which typically translates to better method performance.