1.37010
Fosfato de potássio
anhydrous, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Fosfato dipotássico, Hidrogenofosfato dipotássico, Sec.-fosfato de potássio
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
solid
Características
RNase and DNase free
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubilidade
1600 g/L
densidade
2.44 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Due to its low microbial and endotoxin limits, di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1