795496
Fosfato de potássio
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥98%
Sinônimo(s):
Fosfato dipotássico, Hidrogenofosfato dipotássico, Sec.-fosfato de potássio
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
anhydrous
Nível de qualidade
Agency
suitable for SM 5210
linha de produto
Redi-Dri™
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
qualidade
free-flowing
Impurezas
≤0.001% Nitrogen compounds (as N)
≤0.01% Insoluble matter
perda
≤1.0% loss on drying, 105°C
pH
8.5-9.6 (25 °C, 5% in solution)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
Na: ≤0.05%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Increased efficiency – Eliminate time and effort of loosening hardened powders
- Safety – Avoid risks of using tools of force to break up clumps
- Economy – Faster preparation and solvation increase productivity and reduce costs
- Assured quality – Excellent, expert-tested quality with no anti-caking agents
- Flexible volumes – Available from research amounts to scale-up quantities
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.