743232
Sodium triflinate
≥95.0% (T)
Sinônimo(s):
Langlois reagent, Sodium trifluoromethanesulfinate, Sodium trifluoromethylsulfinate, Trifluoromethanesulfinic acid sodium salt
Ensaio
≥95.0% (T)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
Impurezas
≤1.0% water (Karl Fischer)
pf
<325 °C
grupo funcional
fluoro
sulfinic acid
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]S(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O2S.Na/c2-1(3,4)7(5)6;/h(H,5,6);/q;+1/p-1
chave InChI
KAVUKAXLXGRUCD-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
While Markovnikov alkene reactivity is very well developed and utilized commonly in the synthesis of commodity and research chemicals, catalytic access to the anti-Markovnikov-selective adducts is a much less-developed endeavor.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
743232-25G | 4061832888422 |
743232-5G | 4061832888477 |
743232-2G | 4061832888460 |