367907
Sodium trifluoromethanesulfonate
98%
Sinônimo(s):
Sodium triflate, Trifluoromethanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
253-255 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
triflate
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S.Na/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
chave InChI
XGPOMXSYOKFBHS-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- Aryl fluorides via silver-catalyzed fluorination of arylstannanes.
- Ionic liquids such as N, N -dialkylpyrrolidinium triflate, N,N-dialkylimidazolium triflate, and N-alkylpyridinium triflate.
It can be also used as supporting electrolyte in electrochemical O-glycosylation of primary alcohols with O-protected thioglycosides.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?