Documentos
762350
Sigma-Aldrich
Potassium trifluoromethanesulfonimide
≥95%
Sinônimo(s):
Potassium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2F6KNO4S2
Número CAS:
Peso molecular:
319.24
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
forma
solid
pf
198-203 °C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.K/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
chave InChI
KVFIZLDWRFTUEM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Potassium trifluoromethanesulfonimide is a Lewis acid used to enhance the low-temperature radical polymerization of N, N-dimethylacrylamide to synthesize poly(N,N-dimethylacrylamide).
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3