86838
Tetrabutylammonium bis-trifluoromethanesulfonimidate
for electronic purposes, ≥99.0%
Ensaio
≥99.0% (qNMR)
≥99.0%
Formulário
crystals
pf
90-95 °C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C2F6NO4S2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
chave InChI
CFAPFDTWIGBCQK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- The cohesive properties and pyrolysis mechanism of an aprotic ionic liquid tetrabutylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide.: This study investigates the cohesive properties and thermal decomposition mechanism of tetrabutylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, providing insights into its stability and potential applications in analytical and materials chemistry (Liu et al., 2023).
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Ionic Liquids for Electrochemical Applications