Documentos Principais
00797
Sigma-Aldrich
Methyl-trioctylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
for electrochemistry, ≥99% (NMR)
Sinônimo(s):
Methyltri-n-octylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, Trioctylmethylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H54F6N2O4S2
Número CAS:
Peso molecular:
648.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (NMR)
Formulário
liquid
Impurezas
≤300 ppm water
índice de refração
n20/D 1.439
condutividade
~0.04 mS/cm
traços de ânion
bromide (Br-): ≤20 mg/kg
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
fluoride (F-): ≤20 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
grupo funcional
amine
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C25H54N.C2F6NO4S2/c1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-25H2,1-4H3;/q+1;-1
chave InChI
LAGQNGWYNLUQRI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Methyl-trioctylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is an ionic liquid used as an electrolyte in various electrochemical applications including sensors, batteries, and capacitors due to its diverse properties such as Low volatility, high conductivity, excellent electrochemical window and ability to solvate multiple species.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Ionic Liquids for Electrochemical Applications