727679
Diethylmethyl(2-methoxyethyl)ammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
for electrochemistry, ≥98.5% (qNMR)
Sinônimo(s):
N,N-Diethyl-N-methyl-N-(2-methoxyethyl)ammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
Ensaio
≥98.5% (qNMR)
Formulário
liquid
Impurezas
≤500 ppm water
traços de ânion
bromide (Br-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
grupo funcional
amine
ether
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
CC[N+](C)(CC)CCOC.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H20NO.C2F6NO4S2/c1-5-9(3,6-2)7-8-10-4;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
chave InChI
WUFQNPMBKMKEHN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
727679-5G | 4061832862354 |
727679-25G | 4061833490884 |