15224
Bis(trifluorometano)sulfonimida
puriss., ≥99.0% (19F-NMR)
Sinônimo(s):
Bis(trifluorometilsulfonil)amina, Bistrifluorometanossulfonimidato de lítio
About This Item
Produtos recomendados
grau
puriss.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (19F-NMR)
forma
powder
Impurezas
≤1% water
pf
234-238 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
[Li]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.Li/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
chave InChI
QSZMZKBZAYQGRS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?