Key Documents
91198
Sigma-Aldrich
Tris(2-hydroxyethyl)methylammonium methylsulfate
≥98%
Sinônimo(s):
MTEOA MeOSO3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H21NO7S
Número CAS:
Peso molecular:
275.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
forma
liquid
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
COS([O-])(=O)=O.C[N+](CCO)(CCO)CCO
InChI
1S/C7H18NO3.CH4O4S/c1-8(2-5-9,3-6-10)4-7-11;1-5-6(2,3)4/h9-11H,2-7H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
WLTHPEHYBIKNHR-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)