02382
Methyltrioctylammonium hydrogen sulfate
≥95.0% (T)
Ensaio
≥95.0% (T)
forma
powder
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
61-65 °C
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
cadeia de caracteres SMILES
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C25H54N.H2O4S/c1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;1-5(2,3)4/h5-25H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
MWSPFHZPVVWJCO-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Noyori Oxidation (Sodium Tungstate Dihydrate, Hydrogen Peroxide, Methyltri-n-octylammonium Hydrogen Sulfate, Phosphonic Acid)
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?