Documentos Principais
480762
Sigma-Aldrich
Zinc citrate dihydrate
97%
Sinônimo(s):
Citric acid zinc salt, Zinc citrate tribasic dihydrate
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5O7)2Zn3 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
610.40
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
334 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Zn++].[Zn++].[Zn++].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O.OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C6H8O7.2H2O.3Zn/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H2;;;/q;;;;3*+2/p-6
chave InChI
OXAGUGIXGVHDGD-UHFFFAOYSA-H
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)