70444
Tributylmethylammonium chloride
≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
Methyltributylammonium chloride
Ensaio
≥98.0% (T)
Formulário
crystals
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30N.ClH/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;/h5-13H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
IPILPUZVTYHGIL-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?