Documentos Principais
670391
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyethyl-trimethylammonium L-(+)-lactate
≥90%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H19NO4
Número CAS:
Peso molecular:
193.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥90%
90% (T)
Formulário
liquid
Impurezas
≤2.0% water
índice de refração
n20/D 1.482
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)C([O-])=O.C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.C3H6O3/c1-6(2,3)4-5-7;1-2(4)3(5)6/h7H,4-5H2,1-3H3;2,4H,1H3,(H,5,6)/q+1;/p-1/t;2-/m.0/s1
chave InChI
MIFGTXFTLQVWJW-WNQIDUERSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)