438294
Tetrabutylphosphonium hydroxide solution
40 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
TBPH
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
concentração
40 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.412
densidade
0.989 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36P.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
DFQPZDGUFQJANM-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- To convert poorly water-soluble acidic APIs into TBP ionic liquids (IL).
- As a cation source in the synthesis of Good′s buffer ionic liquids (GB-ILs) via an acid−base neutralization reaction with Good′s buffer anions.
- To synthesize tetrabutylphosphonium acetate, which along with Cu2O-nanoparticles forms an excellent catalyst system for protodecarboxylation reactions.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?