86837
Tetrabutylammonium benzoate
for electrochemical analysis, ≥99.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
for electrochemical analysis
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (NT)
≥99.0%
forma
crystals
pf
64-67 °C (lit.)
solubilidade
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(=O)c1ccccc1.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C7H6O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h5-16H2,1-4H3;1-5H,(H,8,9)/q+1;/p-1
chave InChI
WGYONVRJGWHMKV-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?