401803
Tetrabutylammonium acetate solution
1.0 M in H2O
Sinônimo(s):
N,N,N-tributyl-1-butanaminium acetate, Tetra-n-butylammonium acetate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
1.0 M in H2O
índice de refração
n20/D 1.389
p.e.
100 °C
densidade
0.99 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C2H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2(3)4/h5-16H2,1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
MCZDHTKJGDCTAE-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?