193771
Benzyltributylammonium chloride
≥98%
Sinônimo(s):
N,N,N-Tributyl- N-benzylammonium chloride
Ensaio
≥98%
forma
solid
pf
155-163 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-7-15-20(16-8-5-2,17-9-6-3)18-19-13-11-10-12-14-19;/h10-14H,4-9,15-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
VJGNLOIQCWLBJR-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- As a hydrogen bond acceptor (HBAs) in the synthesis of new series of deep eutectic solvents (DESs) with common hydrogen bond donors.
- As a cationic surfactant to study the interactions with anionic dyes such as indigo carmine (IC) and amaranth (Amr)by conductometric method.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?