228982
Benzyltrimethylammonium chloride
97%
Sinônimo(s):
Amberlite IRC 178(Cl), Benzyltrimethylammonium chloride (6CI), Trimethylbenzylammonium chloride
Ensaio
97%
pf
239 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.ClH/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
KXHPPCXNWTUNSB-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- The synthesis of alkyl and aryl sulfonamides from thiols and disulfides in the presence of 1,3-dichloro-5,5-dimethylhydantoin (DCH).
- The selective oxidation of benzyl alcohol to benzaldehyde using hydrogen peroxide as oxidant.
- The esterification reaction of ethanol and lauric acid.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?