13980
Benzyltrimethylammonium chloride solution
technical, ~60% in H2O
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Nível de qualidade
concentração
~60% in H2O
índice de refração
n20/D 1.470
densidade
1.072 g/mL at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.ClH/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
KXHPPCXNWTUNSB-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?