246034
Benzyltrimethylammonium hydroxide solution
40 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
N,N,N-Trimethyl-N-benzylammonium hydroxide, N,N,N-trimethyl-1-phenylmethanaminium hydroxide, N,N,N-trimethylbenzenemethanaminium hydroxide, Triton B
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
concentração
40 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.43
densidade
1.059 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.H2O/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
NDKBVBUGCNGSJJ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- As a base in the synthesis of activated ynesulfonamides and tertiary enesulfonamides.
- In the synthesis of 3-indolyl-3-hydroxy oxindoles by treating isatin with indole.
- As a precursor for the preparation of quaternary ammonium acetate, benzyltrimethylammonium acetate (NBz111AcO). NBz111AcO solution in DMSO can be used to dissolve cellulose.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?