Documentos Principais
8.01816
Sigma-Aldrich
Benzyltrimethylammonium hydroxide
(40% solution in methanol) for synthesis
Sinônimo(s):
Trimethylbenzylammonium hydroxide, Triton B
About This Item
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
127 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
455 °C
Lim. expl.
5.1-44 % (v/v)
pH
12 (20 °C in H2O, undiluted)
p.e.
65 °C/1013 hPa
pf
-98 °C
temperatura de transição
flash point 15 °C
densidade
0.93 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Nota de análise
Assay (acidimetric): 39.0 - 43.0 %
Water (K. F.): ≤ 3.0 %
Colour number (Apha): ≤ 200
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
59.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
15 °C