212792
Lithium aluminum hydride solution
1.0 M in diethyl ether
Sinônimo(s):
LAH, Lithium alanate, Lithium tetrahydroaluminate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
1.0 M in diethyl ether
densidade
0.716 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[AlH4-]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
chave InChI
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- The preparation of thermoplastic polyester polyamides from oleic acid
- Lithium-polymer batteries
- Hydrodefluorination of gem-difluoromethylene derivatives
- Asymmetric aldol reactions
- Synthesis of Li-Al-N-H composites with hydrogen absorption / desorption properties
LAH is a powerful reducing agent for many different reduction reactions such as that of ketones to alcohols
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?