323403
Lithium aluminum hydride
pellets, reagent grade, 95%
Sinônimo(s):
LAH, Lithium alanate, Lithium tetrahydroaluminate
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Ensaio
95%
Formulário
pellets
adequação da reação
reagent type: reductant
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tamanho
10 mm × 6 mm
pf
125 °C (dec.) (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
[Li].[AlH3]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
chave InChI
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?