62421
Lithium aluminum hydride
≥97.0% (gas-volumetric), tablet (5 g each)
Sinônimo(s):
LAH, Lithium alanate, Lithium tetrahydroaluminate
Ensaio
≥97.0% (gas-volumetric)
Formulário
tablet (5 g each)
adequação da reação
reagent type: reductant
pf
125 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Li].[AlH3]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
chave InChI
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?