593702
Lithium aluminum hydride solution
2.0 M in THF
Sinônimo(s):
LAH, Lithium alanate, Lithium tetrahydroaluminate
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
2.0 M in THF
densidade
0.906 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[AlH4-]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
chave InChI
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- The preparation of thermoplastic polyester polyamides from oleic acid
- Lithium-polymer batteries
- Hydrodefluorination of gem-difluoromethylene derivatives
- Asymmetric aldol reactions
- Synthesis of Li-Al-N-H composites with hydrogen absorption / desorption properties
LAH is a powerful reducing agent for many different reduction reactions such as that of ketones to alcohols
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-13.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-25 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SML1439-25MG | 4061833226155 |
SML1439-5MG | 4061833226162 |
593702-1L | 4022536026442 |
593702-4X25ML | 4061832643847 |
593702-25ML | |
593702-100ML | 4061832643830 |