230200
Lithium borohydride solution
2.0 M in THF
Sinônimo(s):
Lithium boron hydride, Lithium hydroborate
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
2.0 M in THF
densidade
0.896 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[H][B-]([H])([H])[H]
InChI
1S/BH4.Li/h1H4;/q-1;+1
chave InChI
UUKMSDRCXNLYOO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Preparation of gallium, indium, rhenium and zinc tris(mercaptoimidazolyl)hydroborato complexes
- Mechano-chemical metathesis reactions
- Noncatalytic hydrolysis for hydrogen generation
- Growth of large gold monolayer protected-clusters
- Anion substitution reactions
- Dehydrogenation reactions
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?