277304
Potassium bis(trimethylsilyl)amide solution
0.5 M in toluene
Sinônimo(s):
Hexamethyldisilazane potassium salt solution, Potassium hexamethyldisilazide solution
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.2 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
54 mmHg ( 25 °C)
Formulário
liquid
concentração
0.5 M in toluene
cor
clear to slightly hazy yellow
densidade
0.877 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)N([K])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.K/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
chave InChI
IUBQJLUDMLPAGT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
44.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?