238325
Allyl iodide
98%
Sinônimo(s):
3-Iodo-1-propene
Ensaio
98%
Formulário
liquid
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.554 (lit.)
p.e.
102-103 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble (practically)(lit.)
densidade
1.837 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
iodo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ICC=C
InChI
1S/C3H5I/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
chave InChI
HFEHLDPGIKPNKL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- precursor for generation of allyl radicals to study their recombination in a single pulse shock tube with gas chromatographic measurements
- reagent used with allylindium sesquiiodide in the cis-double allylation of cyclopropenes
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?